Få mere at vide
1,2-Dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol |
| CAS | 2190-15-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C55 H98 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PLL, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1,1'-[1-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-1,2-ethanediyl] ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 1-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, Linolein, 3-palmito-1,2-di- (7CI,8CI), Palmitin, 2,3-dilinoleo-1- (8CI), 1,2-Dilinoleoyl-3-palmitin, 1,2-Dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol, 1-Palmito-2,3-dilinolein |
| InChI formel | InChI=1S/C55H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-28,52H,4-15,18,21-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,28-26- |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| IUPAC navn | [3-hexadecanoyloxy-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 855.36 |
| Vis mere |