Få mere at vide
1,2-Diiodotetrafluorethan, 96%, stab. med kobber
Artikelnummer. 15427515
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427515 1 g 1g
11434383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10954.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 354-65-4 | C2F4I2 | 353,825 g/mol
1,2-Diiodtetrafluorethan anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,2-Diiodtetrafluorethan
anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 354-65-4
Molekylær formel C2F4I2
Molekylvægt (g/mol) 353.825
MDL nummer MFCD00039401
InChI nøgle NZXVPCQHQVWOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diiodotetrafluoroethane, 1,2-diiodoperfluoroethane, unii-2z13i2welk, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diiodo, 2z13i2welk, acmc-1cknr
PubChem CID 67720
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-diiodethan
SMIL C(C(F)(F)I)(F)(F)I
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diiodotetrafluoroethane
Navn note Stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -21 °C
Tæthed 2.629
Kogepunkt 112 °C til 113 °C
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.495
Mængde 1 g
Beilstein 1740350
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 353.82
Procent renhed 96%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.