Få mere at vide
1,2-Diiodoethane, TRC
Artikelnummer. 30378041
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30378041 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30378041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455484250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Molekylær formel C2H4I2
Mængde 250 mg
Synonym Diiodoethane, Ethylene Iodide
InChI formel InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMIL ICCI
Molekylvægt (g/mol) 281.86
Formel vægt 281.8402