Få mere at vide
1,2-dijodethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10580561 25 g Glasflaske 25g
10590561 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10580561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-73-7
Molekylær formel C2H4I2
Molekylvægt (g/mol) 281.85
MDL nummer MFCD00001093
InChI nøgle GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
IUPAC navn 1,2-diiodethan
SMIL C(CI)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Diiodoethane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80.0°C to 83.0°C
Farve Brun
Tæthed 2.1300g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ICH2CH2I
Mængde 25 g
Beilstein 01, 99
Specifik vægtfylde 2.13
Formel vægt 281.85
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diiodoethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.