Få mere at vide
1,2-Diiodoethane, 98%
Artikelnummer. 11351996
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351996 5 g 5g
11361996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03019.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281,863 g/mol
1,2-Diiodoethan anvendes som CX-bindingsdannelsesreagens. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-Diiodoethan anvendes som CX-bindingsdannelsesreagens. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Luft& Lysfølsom. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, varme og lys. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-73-7
Molekylær formel C2H4I2
Molekylvægt (g/mol) 281.863
MDL nummer MFCD00001093
InChI nøgle GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
IUPAC navn 1,2-diiodethan
SMIL C(CI)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diiodoethane
Smeltepunkt 80 °C til 84 °C
Tæthed 2.13
Mængde 5 g
Beilstein 1730870
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 281.86
Procent renhed 98%