missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dihydroxynaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30386695
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386695 500 mg
30374454 50 mg
30379937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD454168500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 574-00-5
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Synonym 1,2-Naphthalenediol, 1,2-Naphthoquinol, 1-Hydroxy-2-naphthol, NSC 401609
SMIL Oc1ccc2ccccc2c1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydroxynaphthalene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,11-12H
Formel vægt 160.0524
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.