missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Dihydroxynaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydroxynaphthalene |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,11-12H |
| Formel vægt | 160.0524 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?