Få mere at vide
1,2-Dihydroxybenzene-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Catechol-d6 |
| CAS | 202656-22-2 |
| Molekylær formel | C6 2H6 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol-d2, Pyrogallol-d6, 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol-1,2,3,4,5,6-D6, Catechol D6, Benzene-1,2-diol D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1O[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-dideuteriooxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.15 |
| Formel vægt | 116.0744 g/mol |
| Vis mere |