Få mere at vide
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid, Disodium Salt, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448210 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448210 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 10448210 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3000/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
CAS 149-45-1
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 25 g
Molekylær formel C6H10Na2O8S2
MDL nummer 149531
Synonym tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
InChI nøgle HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
SMIL [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
IUPAC navn 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
Molekylvægt (g/mol) 320.238
PubChem CID 131674010
Formel vægt 332.21g/mol
Emballage Plastic powder jar