Få mere at vide
1,2-Dihydroxybenzen-3,5-disulfonsyre dinatriumsaltmonohydrat, 97 %
Beskrivelse
1,2-Dihydroxybenzen-3,5-disulfonsyre dinatriumsaltmonohydrat, bruges som et kolorimetrisk reagens til jern, mangan, titanium, molybdæn og komplekser af zirconium. Den bruges som metalindikator. Det bruges til chelat-titrering, kolorimetri, fluorometri og maskeringsreagens. Det bruges i kemisk forskning, farmaceutisk forskning og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2-dihydroxybenzen-3,5-disulfonsyre dinatriumsaltmonohydrat, bruges som et kolorimetrisk reagens til jern, mangan, titanium, molybdæn og komplekser af zirconium. Den bruges som metalindikator. Det bruges til chelat-titrering, kolorimetri, fluorometri og maskeringsreagens. Det bruges i kemisk forskning, farmaceutisk forskning og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er letopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 4629740 |
| Merck Index | 14,9465 |
| Opløselighedsinformation | Den er let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 332,23 (314,21 Vandfri) |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic aciddisodium salt monohydrate