Få mere at vide
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 97%
Artikelnummer. 11400303
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11400303
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11439.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 270573-71-2 | C6H6Na2O9S2 | 332.205 g/mol
1,2-Dihydroxybenzen-3,5-disulfonsyre dinatriumsaltmonohydrat, bruges som et kolorimetrisk reagens til jern, mangan, titanium, molybdæn og komplekser af zirconium. Den bruges som metalindikator. Det bruges til chelat-titrering, kolorimetri, fluorometri og maskeringsreagens. Det bruges i kemisk forskning, farmaceutisk forskning og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-dihydroxybenzen-3,5-disulfonsyre dinatriumsaltmonohydrat, bruges som et kolorimetrisk reagens til jern, mangan, titanium, molybdæn og komplekser af zirconium. Den bruges som metalindikator. Det bruges til chelat-titrering, kolorimetri, fluorometri og maskeringsreagens. Det bruges i kemisk forskning, farmaceutisk forskning og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er letopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under normale forhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 270573-71-2
Molekylær formel C6H6Na2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 332.205
MDL nummer MFCD00007473
InChI nøgle ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Synonym tiron monohydrate, sodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, unii-kht84q5m4r, 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate, kht84q5m4r, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 1,3-benzenedisulfonicacid, 4,5-dihydroxy-, sodium salt, hydrate 1:2:1, 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid, sodium salt, sodium salt, hydrate, sdd
PubChem CID 2723960
IUPAC navn dinatrium;4,5-dihydroxybenzen-1,3-disulfonat;hydrat
SMIL C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 500 g
Beilstein 4629740
Merck Index 14,9465
Opløselighedsinformation It is readily soluble in water.
Formel vægt 332.23 (314.21 Anhydrous)
Procent renhed 97%