Få mere at vide
1,2-Dihydroxy-3-nitroanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydroxy-3-nitroanthraquinone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7NO6/c16-11-6-3-1-2-4-7(6)12(17)10-8(11)5-9(15(20)21)13(18)14(10)19/h1-5,18-19H |