Få mere at vide
1,2-Dihydrotriamcinolone-16,17-acetonide-21-mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydrotriamcinolone-16,17-acetonide-21-mesylate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H35FO8S/c1-21(2)33-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-22(14,3)24(16,26)18(28)12-23(17,4)25(20,34-21)19(29)13-32-35(5,30)31/h10,16-18,20,28H,6-9,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,22-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vægt | 514.2037 |