Få mere at vide
1,2-Dihydroperillic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydroperillic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h8-9H,1,3-6H2,2H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 168.115 |