missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dihydrodesonide, TRC

Artikelnummer. 17974135
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974135 25 mg
17902725 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17974135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44817025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 638-93-7
Molekylær formel C24 H34 O6
Molekylvægt (g/mol) 418.52
Synonym Dihydrodesonide, 11β,21-Dihydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, Corticosterone, 16α,17-dihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxy-16α,17-isopropylidenedioxy-4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide
SMIL CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydrodesonide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h9,15-17,19-20,25,27H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
Formel vægt 418.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.