Få mere at vide
1,2-Dihydrodeflazacort, Mikromol
Beskrivelse
1,2-Dihydrodeflazacort, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydrodeflazacort |
| CAS | 23557-89-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2-Dihydrodeflazacort |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H33 N O6 |
| Synonym | 1,2-Dihydro-deflazacort, 2-((6aR,6bS,7S,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-7-hydroxy-6a,8a,10-trimethyl-4-oxo-2,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,8b,11a,12,12a,12b-tetradecahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazol-8b-yl)-2-oxoethyl acetate, 5'H-Pregn-4-eno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 21-(acetyloxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h9,17-19,21-22,29H,5-8,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.533 |
| Vis mere |