missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dihydrobudesonide (Mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30136795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136795 250 mg
30009336 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229330250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137174-25-5
Molekylær formel C25H36O6
Molekylvægt (g/mol) 432.55
Synonym Budesonide Imp. G (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, (11beta,16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 1,2-Dihydrobudesonide
IUPAC navn 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
SMIL CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydrobudesonide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h10,16-18,20-22,26,28H,4-9,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formel vægt 432.2512
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.