missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2-Dihydro Exemestane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydro Exemestane |
| CAS | 19457-55-7 |
| Molekylær formel | C20 H26 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Androst-4-ene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione, 6-Methyleneandrost-4-en-3,17-dione, 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2-Dihydroexemestane |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-6-methylidene-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.42 |
| Formel vægt | 298.1933 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?