missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dihydro Dexamethasone, TRC

Artikelnummer. 30008201
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008201 50 mg
30005904 25 mg
30011070 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44901050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 426-17-5
Molekylær formel C22 H31 F O5
Molekylvægt (g/mol) 394.48
Synonym 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Dexamethasone Imp. C (EP), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, RU 25008
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h9,12,15-17,24,26,28H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 394.2156
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.