missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dihydro Desoxymetasone, TRC

Artikelnummer. 30378797
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378797 25 mg
30370548 10 mg
30370709 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44887525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 432-54-2
Molekylær formel C22 H31 F O4
Molekylvægt (g/mol) 378.48
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl- (8CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl- (7CI), 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-4-ene-3,20-dione, 1,2-Dihydro Desoxymetasone, 1,2-Dihydrodesoxymetasone
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-2,6,7,8,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydro Desoxymetasone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H31FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h9,12,15-16,18-19,24,27H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vægt 378.2206
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.