Få mere at vide
1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-benz[e]inden-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-benz[e]inden-3-one |
| CAS | 857552-15-9 |
| Molekylær formel | C14H12O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3-benz[e]inden-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c1-16-14-8-12-10(6-7-13(12)15)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc2C(=O)CCc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 5-methoxy-1,2-dihydrocyclopenta[a]naphthalen-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.24 |
| Formel vægt | 212.0837 |