Få mere at vide
1,2-Dihydro-2-oxo-4-quinolinolincarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30007837
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30007837 5 g
1 options
Artikelnummer. 30007837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4505305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 15733-89-8
Molekylær formel C10 H7 N O3
Mængde 5 g
Synonym 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
IUPAC navn 2-hydroxyquinolin-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 189.17
Formel vægt 189.0426