Få mere at vide
1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline (>85%), TRC
Artikelnummer. 30180304
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30180304 25 g
1 options
Artikelnummer. 30180304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44991025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline
CAS 147-47-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H15N
Mængde 25 g
Synonym 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinolene, 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinone, Acetone Anil, Acetone Anil (Quinoline Derivative), Antioxidant FR-SB, Good-rite 3140, Hydroquin, NSC 4175, Polnox R
InChI formel InChI=1S/C12H15N/c1-9-8-12(2,3)13-11-7-5-4-6-10(9)11/h4-8,13H,1-3H3
SMIL CC1=CC(C)(C)Nc2ccccc12
Molekylvægt (g/mol) 173.25
Formel vægt 173.1204
Procent renhed >95%