missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene (>80%), TRC

Artikelnummer. 17929844
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17929844 100 mg
17998304 25 mg
17918424 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17929844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD453440100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 30364-38-6
Molekylær formel C13 H16
Molekylvægt (g/mol) 172.27
Synonym 1,1,6-Trimethyl-1,2-dihydronaphthalene, 1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene, Dehydro-ar-ionene
IUPAC navn 1,1,6-trimethyl-2H-naphthalene
SMIL Cc1ccc2c(C=CCC2(C)C)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16/c1-10-6-7-12-11(9-10)5-4-8-13(12,2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Formel vægt 172.1252
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.