Få mere at vide
1,2-Diformylhydrazin, TRC
Artikelnummer. 30384012
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384012 100 g
30379620 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447320100G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-36-4
Molekylær formel C2H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 88.07
Synonym 1,2-Hydrazinedicarboxaldehyde, Bicarbamaldehyde, Diformohydrazide, Diformylhydrazide, Diformylhydrazine, N,N'-Diformylhydrazine, NSC 54729, s-Diformohydrazide, s-Diformylhydrazine
SMIL O=CNNC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diformylhydrazine
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)