Få mere at vide
1,2-Diformylhydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diformylhydrazine |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6) |