Få mere at vide
1,2-Difluorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30368903
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30368903 1 g
1 options
Artikelnummer. 30368903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4456551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Difluorobenzene
CAS 367-11-3
Molekylær formel C6 H4 F2
Mængde 1 g
Synonym NSC 10275, o-Difluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMIL Fc1ccccc1F
IUPAC navn 1,2-difluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 114.093
Formel vægt 114.0281