Få mere at vide
1,2-Diethylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Diethylnaphthalene |
| CAS | 19182-11-7 |
| Molekylær formel | C14 H16 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16/c1-3-11-9-10-12-7-5-6-8-14(12)13(11)4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1ccc2ccccc2c1CC |
| IUPAC navn | 1,2-diethylnaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.28 |
| Formel vægt | 184.1252 |