Få mere at vide
1,2-Diethylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11379515
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379515 50 g 50g
11359515 2 g 2g
11369515 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18775.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 135-01-3 | C10H14 | 134,222 g/mol
1,2-Diethylbenzen bruges som mellemprodukt og byggesten i organisk syntese. 1,2-diethylbenzen bruges som en af den kemiske sammensætning af æteriske olier fra blomster og blade af koreansk mynte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2-diethylbenzen bruges som mellemprodukt og byggesten i organisk syntese. 1,2-diethylbenzen bruges som en af den kemiske sammensætning af æteriske olier fra blomster og blade af koreansk mynte.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, benzen og carbontetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-01-3
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00009258
InChI nøgle KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-diethylbenzene, benzene, 1,2-diethyl, benzene, diethyl, benzene, o-diethyl, diethylbenzol, unii-25hox6t1lu, 25hox6t1lu, diethylbenzenes mixed isomer, dsstox_cid_7866, dsstox_rid_78595
PubChem CID 8657
IUPAC navn 1,2-diethylbenzen
SMIL CCC1=CC=CC=C1CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Diethylbenzene
Smeltepunkt -31 °C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 183 °C
Flammepunkt 55 °C (131 °F)
Brydningsindeks 1.505
Mængde 50 g
FN nummer UN2049
Beilstein 1904392
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, benzen og carbontetrachlorid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 97%