Få mere at vide
1,2-Dicyanobenzene, 98%
Artikelnummer. 10489470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glass bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10489470 1 kg Plastflaske 1kg
10255990 250 g Plastflaske 250g
10337500 5 kg Glass bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10489470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174010010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 91-15-6 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-15-6
Molekylær formel C8H4N2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00001771
InChI nøgle XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalonitrile, 1,2-dicyanobenzene, o-phthalodinitrile, phthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, o-dicyanobenzene, 1,2-benzodinitrile, o-pdn, o-cyanobenzonitrile, o-benzenedicarbonitrile
PubChem CID 7042
IUPAC navn benzen-1,2-dicarbonitril
SMIL N#CC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dicyanobenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138.0°C to 142.0°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.2400g/mL
Flammepunkt >130°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H4(CN)2
Mængde 1 kg
Beilstein 09, 815
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.56g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone and benzene,soluble in ether and alcohol
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller