Få mere at vide
1,2-Dichlorotrifluoroethyl Trifluoromethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichlorotrifluoroethyl Trifluoromethyl Ether |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3Cl2F6O/c4-1(6,7)2(5,8)12-3(9,10)11 |
| Formel vægt | 235.923 |