Få mere at vide
1,2-dichlorpropan, TRC
Artikelnummer. 30135213
Skift visning
Mængde:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135213 100 g
30010591 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD434520100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-87-5
Molekylær formel C3 H6 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 112.99
Synonym 1,2-Dichloropropane, 1,2-DCP, NSC 1237, Propylene chloride, Propylene dichloride, R 270da
IUPAC navn 1,2-dichlorpropan
SMIL CC(Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloropropane
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Formel vægt 111.9847