Få mere at vide
1,2-Dichloropropane-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloropropane-d6 |
| CAS | 93952-08-0 |
| Molekylær formel | C3 D6 Cl2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 1,2-Dichloropropane D6, 1,2-Dichloropropane-d6, Propane-1,1,1,2,3,3-d6, 2,3-dichloro- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.02 |
| Formel vægt | 118.0223 |