missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2-Dichloropropane-d6, TRC

Artikelnummer. 30379850
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379850 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4374055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloropropane-d6
CAS 93952-08-0
Molekylær formel C3 D6 Cl2
Mængde 5 mg
Synonym 1,2-Dichloropropane D6, 1,2-Dichloropropane-d6, Propane-1,1,1,2,3,3-d6, 2,3-dichloro- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
IUPAC navn 1,2-dichloro-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-propane
Molekylvægt (g/mol) 119.02
Formel vægt 118.0223
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.