Få mere at vide
1,2-diclorpropan, 98%
Artikelnummer. 11392016
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392016 25 g 25g
11302026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03083.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-87-5
Molekylær formel C3H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 112.98
MDL nummer MFCD00000868
InChI nøgle KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
IUPAC navn 1,2-dichlorpropan
SMIL CC(Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloropropane
Smeltepunkt -100 °C
Tæthed 1.157
Kogepunkt 95 °C til 97 °C
Flammepunkt 4 °C (39 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.438
Mængde 25 g
FN nummer UN1279
Beilstein 1718880
Merck Index 14,7854
Formel vægt 112.99
Procent renhed 98%