Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 2-Dichloropropane |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -100,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1560g/mL |
| Kogepunkt | 95,0 °C til 96,0 °C |
| Flammepunkt | 15 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |