Få mere at vide
1,2-dichlorpropan, 98%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
5ml
Artikelnummer. 10137903
Brand: Thermo Scientific Acros 113672500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-87-5
Molekylær formel C3H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 112.98
MDL nummer MFCD00000868
InChI nøgle KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
IUPAC navn 1,2-dichlorpropan
SMIL CC(Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 2-Dichloropropane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -100.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1560g/mL
Kogepunkt 95.0°C to 96.0°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(Cl)CH2Cl
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4400
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 105
Merck Index 15, 7967
Specifik vægtfylde 1.156
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 112.99
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Væske