Få mere at vide
1,2-Dichloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloronaphthalene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H |
| Formel vægt | 195.9847 |