Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene, 97%
Artikelnummer. 11440177
Skift visning
Mængde:
5g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440177 5g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440177 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B21630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
CAS 706-79-6
Kogepunkt 90°C
Molekylær formel C5Cl2F6
MDL nummer MFCD00019302
Mængde 5g
FN nummer UN2810
Beilstein 2053012
Synonym 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro-1-cyclopentene, cyclopentene-26, 1,2-dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-dichloroperfluorocyclopentene, cyclopentene, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro, cyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro, 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene-1, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopent-1-ene, hexafluoro-1,2-dichloro-1-cyclopentene
InChI nøgle ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(=C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene
Molekylvægt (g/mol) 244.945
PubChem CID 12815
Formel vægt 244.95
Procent renhed 97%