Få mere at vide
1,2-Dichloroethylene (Mixture of cis and trans), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethene (cis-/trans-) |
| Mængde | 5 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H |
| Formel vægt | 95.9534 |