Få mere at vide
1,2-dichloroethanolacetat, TRC
Artikelnummer. 30386962
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30386962 2.5 g 2.5g
30386706 1 g -
30380606 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4346152.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10140-87-1
Molekylær formel C4H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 157
Synonym 1,2-Dichloroethyl Acetate
IUPAC navn 1,2-dichlorethylacetat
SMIL CC(=O)OC(Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethanol Acetate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3
Formel vægt 155.9745