Få mere at vide
1,2-Dichloroethanol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethanol Acetate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 155.9745 |