Få mere at vide
1,2-Dichlorethan, spektrofotometrisk grad, 99+%
Artikelnummer. 11378397
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378397 1 L 1 L
11358397 4 x 1 L 4 L
11368397 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11378397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032462.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98,95 g/mol
1,2-dichlorethan bruges til fremstilling af vinylchlorid, som bruges til at fremstille en række plastik- og vinylprodukter, herunder polyvinylchlorid (PVC) rør, møbler og bilpolstring, vægbeklædninger, husholdningsartikler og autodele.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-06-2
Molekylær formel C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 98.95
MDL nummer MFCD00000963
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC navn 1,2-dichlorethan
SMIL ClCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane
Smeltepunkt -35 °C
Tæthed 1.256 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4448
FN nummer UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Kogepunkt 83 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 0,87 g/100 ml (20 °C).
Formel vægt 98.96
Procent renhed ≥99%
Grad Spektrofotometri