Få mere at vide
1,2-Dichloroethane, PHOTREX™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518574 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518574 500 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle Hver
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15518574 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 930201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High purity solvents characterized for use in UV, visible and IR spectrophotometry
    For Spectrophotometry
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane
CAS 107-06-2
Mængde 500 mL
Flammepunkt 13.00°C
Emballage Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.24kg
Molekylær formel C2H4Cl2
MDL nummer MFCD00000963
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCCl
IUPAC navn 1,2-dichloroethane
Molekylvægt (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Formel vægt 98.96
Grad PHOTREX™ Reagent
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.