Få mere at vide
1,2-Dichloroethane-D4, TRC
Artikelnummer. 30369416
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30369416 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30369416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD434327500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane D4
CAS 17060-07-0
Molekylær formel C2 2H4 Cl2
Mængde 500 mg
Synonym Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7CI), 1,2-Dichloroethane-d4
InChI formel InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
SMIL [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
IUPAC navn 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane
Molekylvægt (g/mol) 102.98
Formel vægt 101.9941
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.