Få mere at vide
1,2-Dichloroethane-D4, TRC
Artikelnummer. 30372595
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30372595 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30372595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4343271G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane D4
CAS 17060-07-0
Molekylær formel C2 2H4 Cl2
Mængde 1 g
Synonym Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7CI), 1,2-Dichloroethane-d4
InChI formel InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
SMIL [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
IUPAC navn 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane
Molekylvægt (g/mol) 102.98
Formel vægt 101.9941