Få mere at vide
1,2-Dichloroethane-d4 (Reagent grade), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethane D4 |
| CAS | 17060-07-0 |
| Molekylær formel | C2 2H4 Cl2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,2-Dichloroethane D4, Ethane-1,1,2,2-d4, 1,2-dichloro- (8 CI,9 CI), Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7 CI), 1,2-Dichloroethane-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.98 |
| Formel vægt | 101.9941 g/mol |
| Vis mere |