Få mere at vide
1,2-Dichloroethane-d4 (Reagent grade), CDN
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 1,2-Dichloroethane D4 |
| CAS | 17060-07-0 |
| Molekylær formel | C2 2H4 Cl2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dichloroethane D4, Ethane-1,1,2,2-d4, 1,2-dichloro- (8 CI,9 CI), Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7 CI), 1,2-Dichloroethane-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.98 |
| Formel vægt | 101.9941 g/mol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?