Få mere at vide
1,2-Dichloroethane-d{4}, 99% (Isotopic)
Artikelnummer. 11379967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
5 x 1 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379967 5 g 5g
11369967 1 g 1g
11386069 5 x 1 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11379967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042281.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-dichlorethan-d4 bruges i vid udstrækning som opløsningsmiddel til NMR-analyse og i syntesen af poly(ethylen-d4-oxid) som et kædetermineringsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17060-07-0
Molekylær formel C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol) 102.978
MDL nummer MFCD00037531
InChI nøgle WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Synonym 1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
PubChem CID 12197860
IUPAC navn 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetradeuterioethan
SMIL C(CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dichloroethane-d4
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.307 g/mL
Flammepunkt 15°C (60°F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5 g
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 83°C
FN nummer UN1184
Opløselighedsinformation Partially miscible with water.
Formel vægt 102.99
Procent renhed 99%