Artikelnummer. 11369967
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
11369967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar
042281.03
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 17060-07-0 | C2H4Cl2 | 102.978 g/mol
1,2-dichlorethan-d4 bruges i vid udstrækning som opløsningsmiddel til NMR-analyse og i syntesen af poly(ethylen-d4-oxid) som et kædetermineringsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
17060-07-0
Molekylær formel
C2H4Cl2
Molekylvægt (g/mol)
102.978
MDL nummer
MFCD00037531
InChI nøgle
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Synonym
1,2-dichloroethane-d4, 1,2-dichloroethane d4, ethylene-d4 dichloride, dichloro 2 h? ethane, 1,2-dichloroethane-d4, 99 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4 98.0 atom % d, 1,2-dichloroethane-d4, analytical standard, 1,2-dichloroethane d4 2000 ng/microl in methanol
PubChem CID
12197860
IUPAC navn
1,2-dichlor-1,1,2,2-tetradeuterioethan
SMIL
C(CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
1,2-Dichloroethane-d4
Fysisk form
Væske
Navn note
Isotopic
Tæthed
1.307 g/mL
Flammepunkt
15°C (60°F)
Brydningsindeks
1.443
Mængde
1 g
Smeltepunkt
-35°C
Kogepunkt
83°C
FN nummer
UN1184
Opløselighedsinformation
Partially miscible with water.
Formel vægt
102.99
Procent renhed
99%
Vis mere
Vis mindre